Learn More
2’-O-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel, TRC
Codice prodotto. 30451679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451679 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451679 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77420510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel
CAS 100431-55-8
Formula molecolare C50H52Cl3NO16
Quantità 10 mg
Sinonimo (alphaR,betaS)-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
InChI Formula InChI=1S/C50H52Cl3NO16/c1-26-32(67-44(61)38(68-45(62)65-25-50(51,52)53)36(29-16-10-7-11-17-29)54-42(59)30-18-12-8-13-19-30)23-49(63)41(69-43(60)31-20-14-9-15-21-31)39-47(6,33(57)22-34-48(39,24-64-34)70-28(3)56)40(58)37(66-27(2)55)35(26)46(49,4)5/h7-21,32-34,36-39,41,57,63H,22-25H2,1-6H3,(H,54,59)/t32-,33-,34+,36-,37+,38+,39-,41-,47+,48-,49+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
Molecular Weight (g/mol) 1029.3
Peso formulazione 1027.2352