Learn More
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16430817 50 mg 50mg
16414508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16430817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111639
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Specifica
Materiale o nome chimico 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N2O6
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 256.21
Peso formulazione 256.21
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only