Learn More
2-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 342.1162 |