Learn More
2-(o-Hydroxyphenyl)benzoxazole,MP Biomedicals
Codice prodotto. 11461306 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11461306 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11461306 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520471505
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(O-Hydroxyphenyl)Benzoxazole
CAS 835-64-3
Formula molecolare C13H9NO2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-2-hydroxyphenyl benzoxazole, 6-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-2-benzoxazolyl phenol, ghgzvwotjdlrey-uhfffaoysa-n, phenol, benzoxazolyl, acmc-209psp, 2-2'-hydroxyphenyl benzoxazole, 2,4-cyclohexadien-1-one, 6-2 3h-benzoxazolylidene
InChI Key UWUSYRFTCSSHAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=C3C=CC=CC3=O)O2
IUPAC Name 6-(3H-1,3-benzoxazol-2-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molecular Weight (g/mol) 211.22
PubChem CID 6744797
Peso formulazione 211.22