Learn More
2'-O-Rhamnosylicariside II, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16409278
Marca: Medchem Express HYN2289
MedChemExpress 2'-O-Rhamnosylicariside II is a flavonoid glycoside compound and might be beneficial for improving postmenopausal osteoporosis.
2'-O-Rhamnosylicariside II is a flavonoid glycoside compound and might be beneficial for improving postmenopausal osteoporosis.
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-O-Rhamnosylicariside II
CAS 135293-13-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H40O14
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (151.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=C(C/C=C(C)\C)C(O)=CC(O)=C15
Molecular Weight (g/mol) 660.66
Peso formulazione 660.66
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.