Learn More
2-Octanone, 99+%
Codice prodotto. 10468860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
25mL
500mL
Codice prodotto. 10468860
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-13-7
Numero MDL MFCD00009540
InChI Key ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC Name octan-2-one
SMILES CCCCCCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octanone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8190g/mL
Punti di ebollizione 173°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H16O
Formula lineare CH3(CH2)5COCH3
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.416
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 704
Indice di Merck 15, 4747
Gravità specifica 0.819
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.