Learn More
2-Octanone oxime, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10419543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10419543 25 g Bottiglia in vetro 25g
10772475 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10419543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390280250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7207-49-0
Formula molecolare C8H17NO
Molecular Weight (g/mol) 143.23
Numero MDL MFCD00089167
InChI Key GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
Sinonimo 2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
PubChem CID 9562584
IUPAC Name (NE)-N-octan-2-ylidenehydroxylamine
SMILES CCCCCC\C(C)=N/O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octanone oxime
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5C(CH3)=NOH
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.453
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.88
Peso formulazione 143.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Octanone oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.