Learn More
2-Octene, cis + trans, 98%
Codice prodotto. 11326686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326686 25 g 25g
11316686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03862.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-67-1
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.216
Numero MDL MFCD00009532
InChI Key ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinonimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC Name (E)-oct-2-ene
SMILES CCCCCC=CC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octene
Nota nome Cis + Trans
Densità 0.715
Punti di ebollizione 123°C to 125°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1719495
Peso formulazione 112.22
Percent Purity 98%