Learn More
2-Octyne, 97%, stabilized, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077564
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
2809-67-8
C8H14
110.20
MFCD00027302
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
17769
oct-2-yne
CCCCCC#CC
2809-67-8
C8H14
110.20
MFCD00027302
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
17769
oct-2-yne
CCCCCC#CC
Materiale o nome chimico 2-Octyne
Densità 0.7590g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.759
Stabilizzatore Approx. 200ppm
Peso formulazione 110.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Octyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.