Learn More
2-Octynoic acid, 98%
Codice prodotto. 11435067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435067 100 g 100g
11415067 5 g 5g
11425067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21957.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5663-96-7
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.182
Numero MDL MFCD00004364
InChI Key BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
IUPAC Name oct-2-ynoic acid
SMILES CCCCCC#CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Octynoic acid
Densità 0.961
Punti di ebollizione 148°C to 149°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C (214°F)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 98%