Learn More
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate, TRC
Codice prodotto. 30410579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410579 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410579 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO75218550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate
CAS 1429056-28-9
Formula molecolare 2(C7H13NO) . C2H2O4
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3
IUPAC Name 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Molecular Weight (g/mol) 344.39
Peso formulazione 344.2