Learn More
2-Oxazolidinone, TRC
Codice prodotto. 30423574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30423574 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO84653510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxazolidinone
CAS 497-25-6
Formula molecolare C3H5NO2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole, NSC 35382, NSC 38240
InChI Formula InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
SMILES O=C1NCCO1
IUPAC Name 1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 87.08
Peso formulazione 87.032