Learn More
2-Oxazolidone, 98%
Codice prodotto. 10725591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10725591 100 g Bottiglia in vetro 100g
10065993 5 g Bottiglia in vetro 5g
10502341 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10725591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-25-6
Formula molecolare C3H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 87.08
Numero MDL MFCD00005268
InChI Key IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC Name 1,3-oxazolidin-2-one
SMILES O=C1NCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxazolidone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 89°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 220°C (48.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 87.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder