Learn More
2-Oxetanemethanol, 96%
Codice prodotto. 15422709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422709 250 mg 250mg
15412709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15422709 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66218.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61266-70-4 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in freezer at (-20°C). Store away form water/moisture. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61266-70-4
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00142933
InChI Key PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
PubChem CID 12284142
IUPAC Name oxetan-2-ylmethanol
SMILES C1COC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxetanemethanol
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.080 g/mL
Punti di ebollizione 98°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 250 mg
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid