Learn More
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Codice prodotto. 30463189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463189 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463189 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMLSD1946100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Nomi componenti o analita 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H25 N3 O3
Sinonimo 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC Name (6 aR,9 R)-N,N-diethyl-5 A-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 355.43
Quantità 100 mg
Peso formulazione 355.1896 g/mol