Learn More
2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0598.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
CAS 710-11-2
Nomi componenti o analita 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C10 H10 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
IUPAC Name 2-oxo-4-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 178.1846
Quantità 25 mg
Peso formulazione 178.063 g/mol