Learn More
2-Oxo-ivabradine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137266 50 mg 50mg
30136977 25 mg 25mg
30006703 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO85697550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1616710-50-9
Formula molecolare C27 H34 N2 O6 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 519.03
Sinonimo 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-4,5-dihydro-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepine-1,2(3H)-dione Hydrochloride (1:1)
IUPAC Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-1,2-dihydro-3-benzazepine-4,5-dione;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2C[C@H](CN(C)CCCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C(=O)C3=O)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxo-ivabradine Hydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H34N2O6.ClH/c1-28(16-19-11-18-13-23(33-3)24(34-4)14-20(18)19)8-6-9-29-10-7-17-12-22(32-2)25(35-5)15-21(17)26(30)27(29)31;/h12-15,19H,6-11,16H2,1-5H3;1H/t19-;/m1./s1
Peso formulazione 518.2184