Learn More
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483419 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW007926
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress 2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Oxobutanoic acid
CAS 600-18-0
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM)
SMILES CCC(=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Peso formulazione 102.09
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.