Learn More
2-Oxohexanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30423205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30423205 500 mg
30409857 1 g
30415034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423205 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO991128500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2492-75-3
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Sinonimo 2-Ketocaproic Acid, 2-Ketohexanoic Acid, 2-Oxocaproic Acid, alpha-Ketocaproic Acid, alpha-Ketohexanoic Acid, alpha-Oxo-n-caproic Acid, alpha-Oxocaproic Acid
IUPAC Name 2-oxohexanoic acid
SMILES CCCCC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxohexanoic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Peso formulazione 130.063