Learn More
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, LoGiCal
Codice prodotto. 30459870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459870 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459870 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0083.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Nomi componenti o analita (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
IUPAC Name 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Quantità 10 mg
Peso formulazione 143.0582 g/mol