Learn More
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497467 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16497467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113098
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxovaleric acid
Forma fisica Liquid
CAS 1821-02-9
Colore Colorless
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H8O3
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC(C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only