Learn More
2-(P-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11445151 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11445151 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11445151 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215672910
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Reagent used for analysis of fluoride, zirconium and thorium
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(P-Sulfophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt
CAS 23647-14-5
Colore Maroon
Formula molecolare C16H10N2Na3O11S3+
Numero MDL MFCD00003952
Quantità 10 g
Sinonimo spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
InChI Key LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name trisodium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 571.408
PubChem CID 73658865
Peso formulazione 570.41
Forma fisica Powder