Learn More
2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Codice prodotto. 30416450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30416450 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416450 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP15735010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 66757-27-5
Formula molecolare C24H50NO7P
Quantità 10 mg
Sinonimo (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name [(2R)-2-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 495.64
Peso formulazione 495.3325