Learn More
(±)-2-Pentanol, 99%
Codice prodotto. 11444727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444727 500 mL 500mL
11454727 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21217.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
Solubility
Soluble in water at 20°C, 166g/L. Soluble in alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6032-29-7
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004579
InChI Key JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC Name pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2-Pentanol
Punto di fusione °C to 50°C
Densità 0.811
Punti di ebollizione 114°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Intervallo percentuale saggio 0.99
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 500 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1718819
Indice di Merck 14,7119
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pentanol