Learn More
(±)-2-Pentanol, TRC
Codice prodotto. 30418618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418618 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP22710525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pentanol
CAS 6032-29-7
Formula molecolare C5 H12 O
Quantità 25 mL
Sinonimo 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)O
IUPAC Name pentan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Peso formulazione 88.0888