Learn More
2-Pentanone ≥90%, Honeywell™
Codice prodotto. 15685790 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15685790 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15685790 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5377481L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥90%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.809g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 101°C to 105°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O
Formula lineare CH3COCH2CH2CH3
Numero MDL MFCD00009400
Quantità 1 L
Numero UN UN1249
Beilstein 506058
Sinonimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI Key XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC Name pentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥90%