Learn More
2-Pentanone, 99%, pure
Codice prodotto. 10193450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10193450 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10034143 1 L Bottiglia in vetro 1L
10606264 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11701391 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10193450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-87-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
InChI Key XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC Name pentan-2-one
SMILES CCCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pentanone
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8090g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 103.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO(CH2)CH3
Indice di rifrazione 1.3890 to 1.3910
Quantità 250 mL
Beilstein 01,676
Indice di Merck 15,6187
Gravità specifica 0.809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid