Learn More
2-Pentanone, 99+%, purified by redistillation, AcroSeal™
Codice prodotto. 11977031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11977031 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
11937031 1 L AcroSeal™ Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11977031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 224131000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-87-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
InChI Key XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC Name pentan-2-one
SMILES CCCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pentanone
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8090g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 103.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3CO(CH2)CH3
Indice di rifrazione 1.3890 to 1.3910
Quantità 100 mL
Beilstein 01,676
Indice di Merck 15,6187
Gravità specifica 0.809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl ketone