Learn More
2-Pentanone, 99+%
Descrizione
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases, oxidizing agents and reducing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pentanone |
| Punto di fusione | -78°C |
| Densità | 0.813 |
| Punti di ebollizione | 100°C to 101°C |
| Punto d'infiammabilità | 7°C (44°F) |
| Indice di rifrazione | 1.3905 |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN1249 |
| Beilstein | 506058 |
| Indice di Merck | 14,6114 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Pentanone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl ketone