Learn More
2-Pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15695620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15695620 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15695620 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 471194100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pentanone
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
CAS 107-87-9
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 370 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 1.0 at 330 nm
CAS max % ≤100.0000%
Punto di fusione -78°C (literature)
Densità 0.809 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 101°C to 105°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H10O
Formula lineare CH3COCH2CH2CH3
Numero MDL MFCD00009400
Quantità 100 mL
Numero UN UN1224
Beilstein 506058
Sinonimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI Key XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC Name pentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Peso formulazione 86.13
Percent Purity >99.45%
Grado HPLC