Learn More
2-Phenethylamine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Descrizione
2-Phenethylamine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenethylamine hydrochloride |
| CAS | 156-28-5 |
| Nomi componenti o analita | 2-Phenethylamine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H11 N . Cl H |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Sinonimo | 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.NCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-phenylethanamine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |