Learn More
2-Phenoxyaniline, Mikromol™
Descrizione
2-Phenoxyaniline
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenoxyaniline |
| CAS | 2688-84-8 |
| Nomi componenti o analita | 2-Phenoxyaniline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H11 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2-phenoxyaniline |
| Vedi altri risultati |