Learn More
2-Phenoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134366 10 g 10g
30132390 50 g 50g
30005285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP39941310G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2243-42-7
Formula molecolare C13 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Sinonimo 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
IUPAC Name 2-phenoxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Phenoxybenzoic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Peso formulazione 214.063