Learn More
2-Phenoxybenzoyl chloride, TECH, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10758455 250 mg 250mg
10121773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10758455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49902CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 40501-36-8
Formula molecolare C13H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 232.663
Numero MDL MFCD03424711
InChI Key BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC Name 2-phenoxybenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 232.67
Percent Purity 90%