Learn More
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10464153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10464153 1 g 1g
10553603 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464153 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07572DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 67386-38-3
Formula molecolare C8H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 186.64
Numero MDL MFCD00173806
InChI Key ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2745912
IUPAC Name 2-phenoxyethanimidamide;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.68
Percent Purity 97%