Learn More
2-Phenoxyethanol, 99%
Codice prodotto. 10511571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511571 1 L Bottiglia in vetro 1L
10367010 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10043763 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10176223 5 L Plastic drum 5L
11944731 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10511571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130240010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
2-Phenoxyethanol, 99%, C8H10O2, CAS Number-122-99-6, ethylene glycol monophenyl ether, ethanol, 2-phenoxy, 1-hydroxy-2-phenoxyethane, phenoxyethanol, phenoxyethyl alcohol, phenoxethol, phenoxytol, phenoxetol, phenyl cellosolve, ethylene glycol phenyl ether, 25L, 98.5% min. (GC), 06,146, 237.0 deg.C | CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-99-6
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00002857
InChI Key QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC Name 2-phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxyethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11.0°C to 13.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5360 to 1.5400
Quantità 1 L
Beilstein 06,146
Indice di Merck 15,7369
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viscosità 29 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenoxyethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol monophenyl ether