Learn More
2-Phenoxyethanol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11446582 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11446582 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11446582 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215014880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Identificatori chimici
CAS 122-99-6
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
InChI Key QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC Name 2-phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxyethanol
Quantità 100 mL
Peso formulazione 138.2