Learn More
2-Phenoxyethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenoxyethanol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| Peso formulazione | 138.0681 |
| Percent Purity | >95% |