Learn More
2-Phenoxyethylamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10352065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10352065 25 g 25g
10171032 1 g 1g
10342065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10352065 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03254EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1758-46-9
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
InChI Key IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC Name 2-phenoxyethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxyethylamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare C6H5O(CH2)2NH2
Quantità 25 g
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 95%