Learn More
2-Phenoxylaniline, TRC
Codice prodotto. 30134574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134574 25 g 25g
30133047 100 g 100g
17962285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29820025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2688-84-8
Formula molecolare C12 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Sinonimo 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
IUPAC Name 2-phenoxyaniline
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxyaniline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Peso formulazione 185.0841
Percent Purity >95%