Learn More
(2-Phenoxyphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10317454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10317454 250 mg 250mg
10082264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10317454 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49909CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 13807-84-6
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.237
Numero MDL MFCD00017297
InChI Key VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
IUPAC Name (2-phenoxyphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Phenoxyphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 97%