Learn More
2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. 15443298
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15443298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56761.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1570-95-2 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-95-2
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.193
Numero MDL MFCD00236056
InChI Key BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
IUPAC Name 2-phenylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1,3-propanediol
Punto di fusione 53°C to 56°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%