Learn More
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 190.27 |
| Percent Purity | 97% |