Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10049211 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10059211 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10049211 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20949-81-9
Formula molecolare C10H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 189.232
Numero MDL MFCD02681934
InChI Key OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Peso formulazione 189.24
Percent Purity 95%