Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10121112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10121112 1 g 1g
10019191 250 mg 250mg
10103344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10121112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18302DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 36094-04-9
Formula molecolare C10H6ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 223.674
InChI Key ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 223.68
Percent Purity 95%