Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10620466 10 g 10g
10501512 250 mg 250mg
10009191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10620466 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18301EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7113-10-2
Formula molecolare C10H6NO2S
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Numero MDL MFCD00141954
InChI Key IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 205.24
Percent Purity 97%