Learn More
2-Phenyl-2-butenal, (E)+(Z), 97%
Codice prodotto. 11412257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11412257 5 g 5g
11422257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14185.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4411-89-6
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00053158
InChI Key DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Sinonimo 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
PubChem CID 6429333
IUPAC Name (E)-2-phenylbut-2-enal
SMILES C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-butenal
Nota nome (E)+(Z)
Punti di ebollizione 115°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)