Learn More
2-Phenyl-2-imidazoline, 98%
Codice prodotto. 15425298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15425298 10 g 10g
15435298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59095.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-49-2
Formula molecolare C9H10N2
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00005180
InChI Key BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC Name 2-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-imidazoline
Punto di fusione 99°C to 104°C
Colore Brown
Punto d'infiammabilità 201°C (394°F)
Quantità 10 g
Beilstein 119250
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder