Learn More
2-Phenyl-2-imidazoline, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10773391 5 g Bottiglia in vetro 5g
10773581 100 g Bottiglia in vetro 100g
10591641 250 g Bottiglia in vetro 250g
10674712 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10773391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 936-49-2
Formula molecolare C9H10N2
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00005180
InChI Key BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC Name 2-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-imidazoline
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94°C to 99°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 188°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 201°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 23, V,6, 425
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenyl-2-imidazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.