Learn More
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%
Codice prodotto. 11420214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420214 5 g 5g
11430214 25 g 25g
11440214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420214 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13635.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3491-63-2
Formula molecolare C11H12O
Molecular Weight (g/mol) 160.216
Numero MDL MFCD00051835
InChI Key YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Sinonimo 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC Name (Z)-2-phenylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-pentenal
Nota nome (E)+(Z)
Densità 1.005
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 5 g
Beilstein 1859032
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 160.22
Percent Purity ≥90%